Documentos Principais
563161
Sigma-Aldrich
Lithium phosphate monobasic
≥99.99%
Sinônimo(s):
Lithium dihydrogenphosphate
Selecione um tamanho
25 G
R$ 868,00
R$ 868,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 868,00
About This Item
Fórmula linear:
LiH2PO4
Número CAS:
Peso molecular:
103.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥99.99%
Formulário:
solid
R$ 868,00
Previsão de entrega em03 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99%
Formulário
solid
densidade
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphate
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Li.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
SNKMVYBWZDHJHE-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Precursor for LiMX2O7 (M = Fe, V; x =P, As) cathode materials.1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)