Documentos Principais
562270
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 1.579,00
R$ 1.579,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 1.579,00
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
250.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.579,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.980 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc([Mg]Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2.BrH.Mg/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1,3-4H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
IRROSODEQHIZEV-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.78 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)