Documentos Principais
561940
Sigma-Aldrich
(3,5-Dimethyl-4-nitro-2-pyridyl)-1-methanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
182.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
66-70 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cnc(CO)c(C)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-5-3-9-7(4-11)6(2)8(5)10(12)13/h3,11H,4H2,1-2H3
chave InChI
KBCDOXSSYLFMHH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)