560529
3,4-Methylenedioxyphenethylamine hydrochloride
98%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
216-218 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c10-4-3-7-1-2-8-9(5-7)12-6-11-8;/h1-2,5H,3-4,6,10H2;1H
chave InChI
NDYXFQODWGEGNU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?