Documentos Principais
559687
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonamide
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(F)SO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
254.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
137-141 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(Br)c(F)c1
InChI
1S/C6H5BrFNO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
chave InChI
QTICZSSQSQDJEX-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)