Documentos Principais
559628
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluoro-3-[(2-tetrahydrothienyl)methyl]propionic acid
About This Item
Fórmula linear:
C4SH7CH2CH(CF3)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
228.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
índice de refração
n20/D >1.4620 (lit.)
p.e.
235 °C (lit.)
densidade
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
thioether
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(CC1CCCS1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2S/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
chave InChI
WZMDICHYPNRSDP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)