Documentos Principais
559415
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylaniline
97%
Sinônimo(s):
5-Amino-2-fluorotoluene
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
125.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
34-38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(N)ccc1F
InChI
1S/C7H8FN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
NYMDPDNETOLVBS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Fluoro-3-methylaniline may be used to synthesize 4-methoxy-3′-methyl-4′-fluorobiphenyl[1] and diimine Schiff bases.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Effects of fluorine substitution on the solvatochromic behaviour of an iron (II)-cyanide Schiff base complex.
Richard C, et al.
J. Chem. Soc., Faraday Trans., 90(20), 3071-3075 (1994)
Novel analgesic-antiinflammatory salicylates.
Hannah J, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 21(11), 1093-1100 (1978)