Documentos
558680
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(F)SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
229.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
41-44 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(Cl)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-1-2-5(9)6(3-4)12(8,10)11/h1-3H
chave InChI
OZKAHSNNKADHTK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges