558001
2-Chlorothioanisole
96%
Sinônimo(s):
2-Chlorophenyl methyl sulfide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.608 (lit.)
p.e.
239-240 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
chave InChI
IHLDFHCSSCVPQW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?