Documentos Principais
557986
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Decanol
97%, optical purity97% (ee) (HPLC)
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.084,00
R$ 1.084,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.084,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)7CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
158.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.084,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −8.0°, c = 1% in chloroform
pureza óptica
97% (ee) (HPLC)
índice de refração
n20/D 1.4340 (lit.)
p.e.
211 °C (lit.)
densidade
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC[C@@H](C)O
InChI
1S/C10H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h10-11H,3-9H2,1-2H3/t10-/m1/s1
chave InChI
ACUZDYFTRHEKOS-SNVBAGLBSA-N
Aplicação
(R)-(−)-2-Decanol can be used as a chiral inductor in photoelectrocyclization of tropolone methyl ether.[1]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Enhanced stereoselectivity in photoelectrocyclization of tropolone ethers via confinement in chiral inductor-modified lyotropic liquid crystals
Lv F, et al.
Organic Letters, 10(16), 3473-3476 (2008)