Documentos Principais
55665
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydro-2H-pyran-2-methanol
≥98.5% (GC)
Sinônimo(s):
2-Hydroxymethyl-3,4-dihydro-2H-pyran, 3,4-Dihydro-2H-pyran-2-ylmethanol
Selecione um tamanho
25 ML
R$ 6.174,00
R$ 6.174,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 ML
R$ 6.174,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
114.14
Beilstein:
107275
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 6.174,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (GC)
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
n20/D 1.479
p.e.
92-93 °C/25 mmHg (lit.)
densidade
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1CCC=CO1
InChI
1S/C6H10O2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h2,4,6-7H,1,3,5H2
chave InChI
XMICBFRKICBBKD-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Preparation of supported dihydropyran for mild immobilization and cleavage of alcohols[1][1][2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Preparation of supported dihydropyran for mild immobilization and cleavage of alcohols.
L.A. Thompson et al.
Tetrahedron Letters, 35, 9333-9333 (1994)
Facile Preparation of 2,6-Disubstituted Purines Using Solid-Phase Chemistry.
David A. Nugiel et al.
The Journal of organic chemistry, 62(1), 201-203 (1997-01-10)