Documentos Principais
555649
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
96%
About This Item
Fórmula linear:
Cl3C6H2SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
279.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
44-48 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)c(c(Cl)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl4O2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H
chave InChI
WHJAQKAAIOHCGN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize 2,4,6-trichlorothiophenol[1] and N-(2-hydroxymethylphenyl)-2,4,6-trichlorobenzenesulfonamide.[2]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of novel nitrogen-containing ligands for the enantioselective addition of diethylzinc to aldehydes.
Fonseca MH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(14), 1989-1994 (2003)
Quantitative structure-activity analysis in dihydropteroate synthase inhibition of sulfones. Comparison with sulfanilamides.
De Benedetti PG, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 30(3), 459-464 (1987)