Documentos Principais
555282
Sigma-Aldrich
Cesium chloride/sodium chloride (2:1) eutectic
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl3Cs2Na
Número CAS:
Peso molecular:
395.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
linha de produto
AnhydroBeads
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Impurezas
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
pf
497-500 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cs+].[Cs+]
InChI
1S/3ClH.2Cs.Na/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
chave InChI
OLSYZSZVAMPEGY-UHFFFAOYSA-K
Informações legais
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)