Documentos Principais
555045
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(bromomethyl)-1,4-bis(octyloxy)benzene
98%
Sinônimo(s):
1,4-Bis(bromomethyl)-2,5-bis(octyloxy)benzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1,4-bis(octyloxy)benzene
About This Item
Fórmula linear:
(BrCH2)2C6H2[O(CH2)7CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
520.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
pf
88.8-90.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCOc1cc(CBr)c(OCCCCCCCC)cc1CBr
InChI
1S/C24H40Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-22(20-26)24(18-21(23)19-25)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-20H2,1-2H3
chave InChI
SWHDCISENXYFAI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Conducting polymer precursor for synthesis of substituted PPV.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)