Documentos Principais
554553
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Amino-4-methyl-1,1-diphenyl-1-pentanol
optical purity ee: 99% (HPLC), 98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)C(C6H5)2OH
Número CAS:
Peso molecular:
269.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +100°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
pf
144-147 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H23NO/c1-14(2)13-17(19)18(20,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,14,17,20H,13,19H2,1-2H3/t17-/m1/s1
chave InChI
XECSMDWXBMBRDE-QGZVFWFLSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)