Documentos
554510
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-2,2-diphenylethylamine
98%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2CHCH(NH2)CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
287.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +8.0°, c = 1% in chloroform
pf
74-78 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](Cc1ccccc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21N/c22-20(16-17-10-4-1-5-11-17)21(18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,20-21H,16,22H2/t20-/m1/s1
chave InChI
HPRWGZYKYRRJNU-HXUWFJFHSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3