Documentos Principais
554111
Sigma-Aldrich
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene
99%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2(OCH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
247.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.549 (lit.)
pb
105-110 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Br)c(OC)c1OC
InChI
1S/C9H11BrO3/c1-11-7-5-4-6(10)8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,1-3H3
chave InChI
HKCQJLVIFMFOTG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,3,4-(Trimethoxy)bromobenzene can be prepared from 1,2,3-(trimethoxy)benzene via bromination.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemo-and Regioselective Bromination of Aromatic Compounds in the Presence of ?-picolinium Bromochromate (?-PBC)/CH.
Mahmoodi NO, et al.
Orient. J. Chem., 27(2), 429-434 (2011)