Documentos Principais
553883
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzenesulfonamide
96%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H3SO2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
193.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
154-158 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
chave InChI
PTHLPYKPCQLAOF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)