Documentos Principais
553506
Sigma-Aldrich
Octadecyl-functionalized silica gel
extent of labeling: ≥20.7% carbon loading
Sinônimo(s):
C18 silica gel
Selecione um tamanho
100 G
R$ 4.019,00
R$ 4.019,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 4.019,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
R$ 4.019,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Extensão da rotulagem
≥20.7% carbon loading
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)