Documentos Principais
553085
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzothiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4FNS
Número CAS:
Peso molecular:
153.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.585 (lit.)
pb
211-212 °C (lit.)
densidade
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1nc2ccccc2s1
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92.78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)