Key Documents
552291
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-2-methylene-1-phenylindoline
Sinônimo(s):
Phenyl Fischer Base
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H17N
Número CAS:
Peso molecular:
235.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.6100 (lit.)
pb
169-170 °C (lit.)
densidade
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C(=C)N(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H17N/c1-13-17(2,3)15-11-7-8-12-16(15)18(13)14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,1H2,2-3H3
chave InChI
USVYORQGMLXJTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used in the preparation of photochromic spiropyrans by reaction with substituted salicylaldehydes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)