Documentos Principais
551821
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4F3N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
197.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
246-250 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(nc(S)n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F3N2OS/c6-5(7,8)2-1-3(11)10-4(12)9-2/h1H,(H2,9,10,11,12)
chave InChI
YZAOETRYQWFEOY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol (HTPT) can form a stable monolayer on the Au(111) surface.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
EC-STM Study of Potential-Controlled Adsorption of Substituted Pyrimidinethiol on Au (111).
Sek S.
Langmuir, 25(23), 13488-13492 (2009)