Documentos Principais
551163
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-cyanoethyl)phosphonate
95%
Sinônimo(s):
(2-Cyanoethyl)-phosphonic acid diethyl ester, 3-(Diethylphosphono)propionitrile, NSC 43781, NSC 74863
About This Item
Fórmula linear:
NC(CH2)2P(O)(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
191.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.4380 (lit.)
p.e.
110 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(CCC#N)OCC
InChI
1S/C7H14NO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-5,7H2,1-2H3
chave InChI
LDOZIDLMPNCNDI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Heteroatom-directed alkyl cyanation of alkynes
  • Use as a fluorescent substrate for carbon-phosphorous lyase
  • Microwave-assisted cleavage of phosphate, phosphonate, and phorphoramide esters
  • Amination and stereoselective olefination for synthesis of HIV-1 antivirals
Reactant for synthesis of:
  • Base-catalyzed stereospecific anti-Markovnikov addition reactants
  • Lipophilic oxoamides with activity against phospholipase A2
  • Triose phosphate isomerase of muscle inhibitors
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)