Documentos Principais
550817
Sigma-Aldrich
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde
97%
Sinônimo(s):
(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde, 1,3,3-Trimethyl-Δ2,α-indolineacetaldehyde, 1,3,3-Trimethyl-2-(formylmethylene)-2,3-dihydroindole, 1,3,3-Trimethyl-2-methyleneindoline-ω-aldehyde, Fischer′s aldehyde, NSC 68048
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.839,00
R$ 1.839,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.839,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H15NO
Número CAS:
Peso molecular:
201.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.839,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
pf
112-116 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1c2ccccc2C(C)(C)\C1=C/C=O
InChI
1S/C13H15NO/c1-13(2)10-6-4-5-7-11(10)14(3)12(13)8-9-15/h4-9H,1-3H3/b12-8+
chave InChI
GCECACVNILMTRD-XYOKQWHBSA-N
Descrição geral
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde is an a,ß-unsaturated aldehyde.
Aplicação
2-(1,3,3-Trimethylindolin-2-ylidene)acetaldehyde may be used in the preparation of 1,3,3-trimethyl-2-anilino-vinyl-3-H-indolium salts, which are mainly used as hemicyanine dyes in textile industry.[1]
Reactant for preparation of:
  • Cyanine dyes
  • Photopolymer holographic recording materials
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and characterisation of 3-H-indolo-2-dimethinehemicyanine dyes obtained by the condensation of (1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene) acetaldehyde with anilines in acetic acid.
Gaspar CL, et al.
Dyes and Pigments, 74(2), 306-312 (2007)