550434
Diethyl selenide
99.999% trace metals basis
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
liquid
p.e.
108 °C (lit.)
densidade
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Se]CC
InChI
1S/C4H10Se/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
ALCDAWARCQFJBA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
72.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)