Documentos Principais
549959
Sigma-Aldrich
2-Benzylcyclohexanone
≥97%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2C6H9O
Número CAS:
Peso molecular:
188.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
p.e.
103-105 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCC1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H16O/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2
chave InChI
CUYLPYBYCYQGCE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Benzylcyclohexanone is a 2-substituted cyclohexanone derivative that can be prepared by the catalytic hydrogenation of 2-benzalcyclohexanone.[1]
Aplicação
2-Benzylcyclohexanone may be used in the preparation of ethyl 1-hydroxy-2-benzylcyclohexylacetate.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemistry of carbanions. XIX. Alkylation of enolates from unsymmetrical ketones.
House HO, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(16), 2361-2371 (1971)
Dialkylaminoalkyl Derivatives of 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene and Related Compounds.
Villani FJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 5(2), 373-383 (1962)