Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
pb
169-170 °C (lit.)
densidade
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(S)cc1F
InChI
1S/C6H4F2S/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
chave InChI
BGVRHDQMTMPAEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- To prepare a novel 3,4-difluorophenylthiomethyl group containing phthalazine derivative, which shows high cytotoxic activity.
- To prepare a fluorothiophenyl modified poly(vinyl chloride) membrane with improved gas permeability efficiency.
- As a ligand to synthesize noble metal quantum clusters (QCs).
- To prepare ethyl 5-(aminosulfonyl)-2-[(3,4-difluorophenyl)thio]nicotinate, an intermediate for preparing potent thioether benzenesulfonamide inhibitors of carbonic anhydrases II and IV.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
120.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
48.9 °C - closed cup