549207
5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole
97%
Sinônimo(s):
3-Amino-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pf
148-151 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cc(N)[nH]n2
InChI
1S/C10H11N3/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10(11)13-12-9/h2-6H,1H3,(H3,11,12,13)
chave InChI
GVPFRVKDBZWRCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a starting material for preparing 2,5-bis(4-methylphenyl)-7-phenyl-6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3,6-dicarbaldehyde, a potential precursor for building bioactive fused polycyclic pyrazoles.
- To synthesize 4-hetarylpyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazines under microwave conditions and in the absence of solvent.
- To synthesize 5-cyano-6,7-dihydro-3-(4-methylphenyl)-6-oxo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylates by reacting with dialkyl dicyanofumarates.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3