Ensaio
96%
pf
223 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nc(Br)[nH]c1Cl
InChI
1S/C3HBrCl2N2/c4-3-7-1(5)2(6)8-3/h(H,7,8)
chave InChI
SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3