Documentos Principais
548278
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminophenyl)methanesulfonamide
Sinônimo(s):
3-(Methylsulfonylamino)aniline, 3-N-(Methylsulfonyl)aminoaniline, N-(3-Aminophenyl)methanesulfamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
186.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pf
117-121 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-12(10,11)9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,8H2,1H3
chave InChI
UQRRCQRFQGOHAI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)