Documentos Principais
548227
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-pyridinecarbonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Chloro-4-cyanopyridine
Selecione um tamanho
25 G
R$ 1.122,00
R$ 1.122,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 1.122,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3ClN2
Número CAS:
Peso molecular:
138.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.122,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
69-73 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
chave InChI
QRXBTPFMCTXCRD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)