Documentos Principais
548049
Sigma-Aldrich
Biphenyl-2-carboxaldehyde
96%
Sinônimo(s):
2-Biphenylcarboxaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D >1.6220 (lit.)
p.e.
91-92 °C/0.15 mmHg (lit.)
densidade
1.130 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=Cc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-10-12-8-4-5-9-13(12)11-6-2-1-3-7-11/h1-10H
chave InChI
LCRCBXLHWTVPEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Biphenyl-2-carboxaldehyde is an oxygen-containing polycyclic aromatic hydrocarbon derivative (OPAH). It can be prepared via Suzuki cross-coupling reaction between phenyl boronic acid and 2-bromobenzaldehyde.
Aplicação
Biphenyl-2-carboxaldehyde may be used in the preparation of 9-ethylthiofluorene.
Atenção
Refrigerate
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and application of ortho-palladated complex of (4-phenylbenzoylmethylene) triphenylphosphorane as a highly active catalyst in the Suzuki cross-coupling reaction.
Karami K, e tal.
Journal of Organometallic Chemistry, 696(4), 940-945 (2011)
The preparation of 9-alkylthiofluorenes from biphenyl-2-carboxaldehydes.
Leber JD and Elliott JD.
Tetrahedron Letters, 30(49), 6849-6850 (1989)
Microbial formation and degradation of oxygen-containing polycyclic aromatic hydrocarbons (OPAHs) in soil during short-term incubation.
Wilcke W, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 184, 385-390 (2014)