Documentos Principais
546909
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(F)CF3
Número CAS:
Peso molecular:
243.00
Beilstein:
2643544
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
136-143 °C (lit.)
densidade
1.695 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
chave InChI
AIDVAZGOACECLJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)