Documentos Principais
546534
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamido)gallium(III)
98%
Sinônimo(s):
Hexakis(dimethylamido)digallium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H36Ga2N6
Número CAS:
Peso molecular:
403.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
core: gallium
reagent type: catalyst
pf
104-105.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)[Ga-]1(N(C)C)[N+](C)(C)[Ga-](N(C)C)(N(C)C)[N+]1(C)C
InChI
1S/6C2H6N.2Ga/c6*1-3-2;;/h6*1-2H3;;/q4*-1;4*+1
chave InChI
RVOVCNXACQVIAT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Atomic number of base material: 31 Gallium
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.3 °F
Ponto de fulgor (°C)
55.7 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.