Documentos Principais
546321
Sigma-Aldrich
2,6-Diphenylisonicotinic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
275.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
283-286 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(nc(c1)-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13NO2/c20-18(21)15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)19-17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H,(H,20,21)
chave InChI
PWKUURSWFJBXGO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2,6-Diphenylisonicotinic acid can be synthesized by reacting ethyl 2,6-diphenylisonicotinate in ethanol with KOH solution.[1]
Aplicação
2,6-Diphenylisonicotinic acid may be used as one of the reactants in the synthesis of 7-substituted spiro[chroman-2,4′-piperidin]-4-one derivatives[2] and ethyl 2,6-diphenylisonicotinate (a tridentate ligand).[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Studies with ?-oxoalkanonitriles: Simple novel synthesis of 3-[2, 6-diaryl-4-pyridyl]-3-oxopropanenitriles.
Riyadh SM, et al.
Molecules (Basel), 13(12), 3140-3148 (2008)
Synthesis of spiro [chroman-2, 4'-piperidin]-4-one derivatives as acetyl-CoA carboxylase inhibitors.
Shinde P, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 19(3), 949-953 (2009)
Synthesis of alkynylgold (III) complexes with bis-cyclometalating ligand derived from ethyl 2, 6-diphenylisonicotinate and their structural, electrochemical, photo-and electroluminescence studies.
Au VKM, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 792, 109-116 (2015)