Documentos
546313
Sigma-Aldrich
4-(4-Chlorophenyl)-3-buten-2-one
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4CH=CHCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
180.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
58-62 °C (lit.)
λmax
699 nm in chloronaphthalene
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+
chave InChI
UUKRKWJGNHNTRG-NSCUHMNNSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3