Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.491 (lit.)
densidade
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
thioester
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)SCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O3S/c1-7(9)12-6-4-2-3-5-8(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
PIFIISOIFYMVLS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)