Documentos
545473
Sigma-Aldrich
D-Glucose, ethylenedithioacetal
97%
Sinônimo(s):
2-D-Glucosyl-1,3-dithiolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H16O5S2
Número CAS:
Peso molecular:
256.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −18.47, c = 10% in DMSO
pf
144-149 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C1SCCS1
InChI
1S/C8H16O5S2/c9-3-4(10)5(11)6(12)7(13)8-14-1-2-15-8/h4-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-/m1/s1
chave InChI
LOVIILREBFKRIA-MVIOUDGNSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3