545333
1,2-Dichlorohexafluorocyclopentene
97%
Sinônimo(s):
1,2-Dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene, 1,2-Dichloro-3,3,4,4,5,5-hexafluorocyclopentene, 1,2-Dichlorohexafluorocyclopent-1-ene, 1,2-Dichloroperfluorocyclopentene, 3,3,4,4,5,5-Hexafluoro-1,2-dichlorocyclopentene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.37 (lit.)
pb
90 °C (lit.)
densidade
1.635 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC1(F)C(Cl)=C(Cl)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C5Cl2F6/c6-1-2(7)4(10,11)5(12,13)3(1,8)9
chave InChI
ABPBVCKGWWGZDP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- inverse
- diarylperfluorocyclopentenes
- fluoro-bisthienylcyclopentenes (F-BTCs)
- 1,1-dichlorooctafluorocyclopentane
- 1,2-dichlorooctafluorocyclopentane
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3