Documentos Principais
545090
Sigma-Aldrich
Europium(III) acetate hydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Europium acetate hydrate
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.848,00
R$ 1.848,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.848,00
About This Item
Fórmula linear:
Eu(CH3CO2)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
329.10 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.848,00
Disponível para enviar em17 de abril de 2025Detalhes
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
powder and chunks
adequação da reação
core: europium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)O[Eu](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Eu.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
chave InChI
JGJIXMFWDPQYRL-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.