542962
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
98%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
85-88 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C9H7F3O3/c10-9(11,12)15-7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
chave InChI
ZMTIBXQPXBUWPQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3