Documentos Principais
542466
Sigma-Aldrich
2-Isopropoxyphenylboronic acid
Sinônimo(s):
2-(Propan-2-yloxy)phenylboronic acid, 2-Isopropoxybenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H4OCH(CH3)2B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
180.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D >1.5090 (lit.)
p.e.
199 °C (lit.)
pf
30-35 °C (lit.)
densidade
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)Oc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-6-4-3-5-8(9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
chave InChI
XDMKBIIRBDPSOE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Suzuki arylation
  • Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)