Documentos
542245
Sigma-Aldrich
3′,5′-Dibromo-4′-hydroxyacetophenone
96%
About This Item
Fórmula linear:
Br2C6H2(OH)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
293.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
182-187 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6Br2O2/c1-4(11)5-2-6(9)8(12)7(10)3-5/h2-3,12H,1H3
chave InChI
ZNWPTJSBHHIXLJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3′,5′-Dibromo-4′-hydroxyacetophenone (3,5-dibromo-4-hydroxyacetophenone) can be obtained from 4-hydroxyacetophenone, via bromination by N-bromosuccinimide in the presence of LiClO4-SiO2.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
An intriguing effect of lithium perchlorate dispersed on silica gel in the bromination of aromatic compounds by N-bromosuccinimide.
Bagheri M, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 83(2), 146-149 (2005)