Documentos Principais
542164
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2-methyl-1H-pyridin-4-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
139.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
156-160 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC1=C(C)NC=CC1=O
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-7(10-2)6(9)3-4-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
GNWSQENQZGWCSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)