Documentos Principais
542083
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) acetate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lanthanum triacetate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
La(CH3CO2)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
316.04 (anhydrous basis)
Beilstein:
3693604
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
adequação da reação
core: lanthanum
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)O[La](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.La.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
chave InChI
YRKCZRMEPGLHRN-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)