542067
Lutetium(III) nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lutetium trinitrate hydrate, Lutetium(3+) trinitrate hydrate, Nitric acid lutetium(3+) salt hydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lutetium
Impurezas
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[Lu+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Lu.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
chave InChI
XZBUOUZGWUJJES-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.