Documentos Principais
436429
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) nitrate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Lutetium nitrate hydrate (Lu(NO3 )3 .xH2O), Lutetium trinitrate hydrate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 512,00
5 G
R$ 2.969,00
R$ 512,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 512,00
5 G
R$ 2.969,00
About This Item
Fórmula linear:
Lu(NO3)3·xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
360.98 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 512,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lutetium
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[Lu+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Lu.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
chave InChI
XZBUOUZGWUJJES-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.