Documentos Principais
541273
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Selecione um tamanho
50 ML
R$ 1.427,00
R$ 1.427,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 ML
R$ 1.427,00
About This Item
Fórmula linear:
C6F5CH2ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
326.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.427,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65 °C
densidade
1.018 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(C[Zn]Br)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F5.BrH.Zn/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9;;/h1H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
WAKJCJJTVRCONB-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke ® Metals, Inc. ®Registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)