Documentos Principais
541141
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
97%
About This Item
Fórmula linear:
F2CHOC6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
189.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
37-40 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C7H5F2NO3/c8-7(9)13-6-3-1-5(2-4-6)10(11)12/h1-4,7H
chave InChI
SVGGBARCOQPYMV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-(Difluoromethoxy)nitrobenzene (1-(difluoromethoxy)-4-nitrobenzene) can be synthesized by reacting 4-nitrophenol with KOH, water and methanol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Use of fluoroform as a source of difluorocarbene in the synthesis of N-CF2H heterocycles and difluoromethoxypyridines.
Thomoson CR, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 168, 34-39 (2014)