Documentos Principais
540803
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Aminopyrrolidine
98%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.112,00
R$ 2.112,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.112,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H10N2
Número CAS:
Peso molecular:
86.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.112,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D −20°, neat
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
164-165 °C (lit.)
densidade
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C4H10N2/c5-4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3,5H2/t4-/m0/s1
chave InChI
NGXSWUFDCSEIOO-BYPYZUCNSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
68 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)